Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human PDK / PDZ binding kinase / TOPK Protein
Produktkod. 16071131
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16071131
Brand: enQuireBio™ QP7845ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDK / PDZ binding kinase / TOPK, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001265874.1
Gen-ID (Entrez) 55872
Namn PDK / PDZ binding kinase / TOPK Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PBK
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MEGISNFKTP SKLSEKKKSV LCSTPTINIP ASPFMQKLGF GTGVNVYLMK RSPRGLSHSP WAVKKINPIC NDHYRSVYQK RLMDEAKILK SLHHPNIVGY RAFTEANDGS LCLAMEYGGE KSLNDLIEER YKASQDPFPA AIILKVALNM ARGLKYLHQE KKLLHGDIKS SNVVIKGDFE TIKICDVGVS LPLDENMTVT DPEACYIGTE PWKPKEAVEE NGVITDKADI FAFGLTLWEM MTLSIPHINL SNDDDDEDKT FDESDFDDEA YYAALGTRPP INMEELDESY QKVIELFSVC TNEDPKDRPS AAHIVEALET DV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.