Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 4 Protein
Produktkod. 16031941
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16031941
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP7976ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_624311.1
Gen-ID (Entrez) 85313
Namn Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 4 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PPIL4
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MAVLLETTLG DVVIDLYTEE RPRACLNFLK LCKIKYYNYC LIHNVQRDFI IQTGDPTGTG RGGESIFGQL YGDQASFFEA EKVPRIKHKK KGTVSMVNNG SDQHGSQFLI TTGENLDYLD GVHTVFGEVT EGMDIIKKIN ETFVDKDFVP YQDIRINHTV ILDDPFDDPP DLLIPDRSPE PTREQLDSGR IGADEEIDDF KGRSAEEVEE IKAEKEAKTQ AILLEMVGDL PDADIKPPEN VLFVCKLNPV TTDEDLEIIF SRFGPIRSCE VIRDWKTGES LCYAFIEFEK EEDCEKAFFK MDNVLIDDRR IHVDFSQSVA KVKWKGKGGK YTKSDFKEYE KEQDKPPNLV LKDKVKPKQD TKYDLILDEQ AEDSKSSHSH TSKKHKKKTH HCSEEKEDED YMPIKNTNQD IYREMGFGHY EEEESCWEKQ KSEKRDRTQN RSRSRSRERD GHYSNSHKSK YQTDLYERER SKKRDRSRSP KKSKDKEKSK YR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.