Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Perforin-1 Protein
Produktkod. p-7153303
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16013920
Brand: enQuireBio™ QP6525ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Perforin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001076585.1
Gen-ID (Entrez) 5551
Namn Perforin-1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Prf1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens PCHTAARSEC KRSHKFVPGA WLAGEGVDVT SLRRSGSFPV DTQRFLRPDG TCTLCENALQ EGTLQRLPLA LTNWRAQGSG CQRHVTRAKV SSTEAVARDA ARSIRNDWKV GLDVTPKPTS NVHVSVAGSH SQAANFAAQK THQDQYSFST DTVECRFYSF HVVHTPPLHP DFKRALGDLP HHFNASTQPA YLRLISNYGT HFIRAVELGG RISALTALRT CELALEGLTD NEVEDCLTVE AQVNIGIHGS ISAEAKACEE KKKKHKMTAS FHQTYRERHS EVVGGHHTSI NDLLFGIQAG PEQYSAWVNS LPGSPGLVDY TLEPLHVLLD SQDPRREALR RALSQYLTDR ARWRDCSRPC PPGRQKSPRD PCQCVCHGSA VTTQDCCPRQ RGLAQLEVTF IQAWGLWGDW FTATDAYVKL FFGGQELRTS TVWDNNNPIW SVRLDFGDVL LATGGPLRLQ VWDQDSGRDD DLLGTCDQAP KSGSHEVRCN LNHGHLKFRY HARCLPHLGG GTCLDYVPQM LLGEPPGNRS GAVW
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.