Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Peroxisomal bifunctional enzyme Protein
Produktkod. 16019120
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16019120
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP7513ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peroxisomal bifunctional enzyme, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Tillträdesnummer NP_001159887.1
Gen-ID (Entrez) 1962
Namn Peroxisomal bifunctional enzyme Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol EHHADH
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MAEYTRLHNA LALIRLRNPP VNAISTTLLR DIKEGLQKAV IDHTIKAIVI CGAEGKFSAG ADIRGFSAPR TFGLTLGHVV DEIQRNEKPV VAAIQGMAFG GGLELALGCH YRIAHAEAQV GLPEVTLGLL PGARGTQLLP RLTGVPAALD LITSGRRILA DEALKLGILD KVVNSDPVEE AIRFAQRVSD QPLESRRLCN KPIQSLPNMD SIFSEALLKM RRQHPGCLAQ EACVRAVQAA VQYPYEVGIK KEEELFLYLL QSGQARALQY AFFAERKANK WSTPSGASWK TASARPVSSV GVVGLGTMGR GIVISFARAR IPVIAVDSDK NQLATANKMI TSVLEKEASK MQQSGHPWSG PKPRLTSSVK ELGGVDLVIE AVFEEMSLKK QVFAELSAVC KPEAFLCTNT SALDVDEIAS STDRPHLVIG THFFSPAHVM KLLEVIPSQY SSPTTIATVM NLSKKIKKIG VVVGNCFGFV GNRMLNPYYN QAYFLLEEGS KPEEVDQVLE EFGFKMGPFR VSDLAGLDVG WKSRKGQGLT GPTLLPGTPA RKRGNRRYCP IPDVLCELGR FGQKTGKGWY QYDKPLGRIH KPDPWLSKFL SRYRKTHHIE PRTISQDEIL ERCLYSLINE AFRILGEGIA ASPEHIDVVY LHGYGWPRHK GGPMFYASTV GLPTVLEKLQ KYYRQNPDIP QLEPSDYLKK LASQGNPPLK EWQSLAGSPS SKL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.