Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Phenylalanine--tRNA ligase alpha subunit Protein
Produktkod. 16053791
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16053791
Brand: enQuireBio™ QP8288ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phenylalanine--tRNA ligase alpha subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_004452.1
Gen-ID (Entrez) 2193
Namn Phenylalanine--tRNA ligase alpha subunit Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol FARSA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens ADGQVAELLL RRLEASDGGL DSAELAAELG MEHQAVVGAV KSLQALGEVI EAELRSTKHW ELTAEGEEIA REGSHEARVF RSIPPEGLAQ SELMRLPSGK VGFSKAMSNK WIRVDKSAAD GPRVFRVVDS MEDEVQRRLQ LVRGGQAEKL GEKERSELRK RKLLAEVTLK TYWVSKGSAF STSISKQETE LSPEMISSGS WRDRPFKPYN FLAHGVLPDS GHLHPLLKVR SQFRQIFLEM GFTEMPTDNF IESSFWNFDA LFQPQQHPAR DQHDTFFLRD PAEALQLPMD YVQRVKRTHS QGGYGSQGYK YNWKLDEARK NLLRTHTTSA SARALYRLAQ KKPFTPVKYF SIDRVFRNET LDATHLAEFH QIEGVVADHG LTLGHLMGVL REFFTKLGIT QLRFKPAYNP YTEPSMEVFS YHQGLKKWVE VGNSGVFRPE MLLPMGLPEN VSVIAWGLSL ERPTMIKYGI NNIRELVGHK VNLQMVYDSP LCRLDAEPRP PPTQEAA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.