Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Phospholipase D4 Protein
Produktkod. 16011451
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16011451
Brand: enQuireBio™ QP7894ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phospholipase D4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_620145.2
Gen-ID (Entrez) 122618
Namn Phospholipase D4 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PLD4
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens WQVPRPPTWG QVQPKDVPRS WEHGSSPAWE PLEAEARQQR DSCQLVLVES IPQDLPSAAG SPSAQPLGQA WLQLLDTAQE SVHVASYYWS LTGPDIGVND SSSQLGEALL QKLQQLLGRN ISLAVATSSP TLARTSTDLQ VLAARGAHVR QVPMGRLTRG VLHSKFWVVD GRHIYMGSAN MDWRSLTQVK ELGAVIYNCS HLAQDLEKTF QTYWVLGVPK AVLPKTWPQN FSSHFNRFQP FHGLFDGVPT TAYFSASPPA LCPQGRTRDL EALLAVMGSA QEFIYASVME YFPTTRFSHP PRYWPVLDNA LRAAAFGKGV RVRLLVGCGL NTDPTMFPYL RSLQALSNPA ANVSVDVKVF IVPVGNHSNI PFSRVNHSKF MVTEKAAYIG TSNWSEDYFS STAGVGLVVT QSPGAQPAGA TVQEQLRQLF ERDWSSRYAV GLDGQAPGQD CVWQG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.