Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Phytanoyl-CoA dioxygenase, peroxisomal Protein
Produktkod. 16023690
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16023690
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP6492ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phytanoyl-CoA dioxygenase, peroxisomal, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Tillträdesnummer NP_001032626.1
Gen-ID (Entrez) 5264
Namn Phytanoyl-CoA dioxygenase, peroxisomal Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PHYH
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens SGTISSASFH PQQFQYTLDN NVLTLEQRKF YEENGFLVIK NLVPDADIQR FRNEFEKICR KEVKPLGLTV MRDVTISKSE YAPSEKMITK VQDFQEDKEL FRYCTLPEIL KYVECFTGPN IMAMHTMLIN KPPDSGKKTS RHPLHQDLHY FPFRPSDLIV CAWTAMEHIS RNNGCLVVLP GTHKGSLKPH DYPKWEGGVN KMFHGIQDYE ENKARVHLVM EKGDTVFFHP LLIHGSGQNK TQGFRKAISC HFASADCHYI DVKGTSQENI EKEVVGIAHK FFGAENSVNL KDIWMFRARL VKGERTNL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado