Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human PITPNM1 Protein
Produktkod. 16054381
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16054381
Brand: enQuireBio™ QP8393ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PITPNM1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001124320.1
Gen-ID (Entrez) 9600
Namn PITPNM1 Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PITPNM1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MLIKEYHILL PMSLDEYQVA QLYMIQKKSR EESSGEGSGV EILANRPYTD GPGGSGQYTH KVYHVGSHIP GWFRALLPKA ALQVEEESWN AYPYTRTRYT CPFVEKFSIE IETYYLPDGG QQPNVFNLSG AERRQRILDT IDIVRDAVAP GEYKAEEDPR LYHSVKTGRG PLSDDWARTA AQTGPLMCAY KLCKVEFRYW GMQAKIEQFI HDVGLRRVML RAHRQAWCWQ DEWTELSM
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.