Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Plastin-2 Protein
Produktkod. p-7153015
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16082210
Brand: enQuireBio™ QP6289ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Plastin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002289.2
Gen-ID (Entrez) 3936
Namn Plastin-2 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol LCP1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens ARGSVSDEEM MELREAFAKV DTDGNGYISF NELNDLFKAA CLPLPGYRVR EITENLMATG DLDQDGRISF DEFIKIFHGL KSTDVAKTFR KAINKKEGIC AIGGTSEQSS VGTQHSYSEE EKYAFVNWIN KALENDPDCR HVIPMNPNTN DLFNAVGDGI VLCKMINLSV PDTIDERTIN KKKLTPFTIQ ENLNLALNSA SAIGCHVVNI GAEDLKEGKP YLVLGLLWQV IKIGLFADIE LSRNEALIAL LREGESLEDL MKLSPEELLL RWANYHLENA GCNKIGNFST DIKDSKAYYH LLEQVAPKGD EEGVPAVVID MSGLREKDDI QRAECMLQQA ERLGCRQFVT ATDVVRGNPK LNLAFIANLF NRYPALHKPE NQDIDWGALE GETREERTFR NWMNSLGVNP RVNHLYSDLS DALVIFQLYE KIKVPVDWNR VNKPPYPKLG GNMKKLENCN YAVELGKNQA KFSLVGIGGQ DLNEGNRTLT LALIWQLMRR YTLNILEEIG GGQKVNDDII VNWVNETLRE AKKSSSISSF KDPKISTSLP VLDLIDAIQP GSINYDLLKT ENLNDDEKLN NAKYAISMAR KIGARVYALP EDLVEVNPKM VMTVFACLMG KGMKRV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.