Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human PLAUR / CD87 / uPAR Protein
Produktkod. 16023770
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16023770
Brand: enQuireBio™ QP6503ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLAUR / CD87 / uPAR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001005376.1
Gen-ID (Entrez) 5329
Namn PLAUR / CD87 / uPAR Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PLAUR
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens LRCMQCKTNG DCRVEECALG QDLCRTTIVR LWEEGEELEL VEKSCTHSEK TNRTLSYRTG LKITSLTEVV CGLDLCNQGN SGRAVTYSRS RYLECISCGS SDMSCERGRH QSLQCRSPEE QCLDVVTHWI QEGEEGRPKD DRHLRGCGYL PGCPGSNGFH NNDTFHFLKC CNTTKCNEGP ILELENLPQN GRQCYSCKGN STHGCSSEET FLIDCRGPMN QCLVATGTHE PKNQSYMVRG CATASMCQHA HLGDAFSMNH IDVSCCTKSG CNHPDLDVQY RSG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.