Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human PLCD4 Protein
Produktkod. 16002571
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16002571
Brand: enQuireBio™ QP8084ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLCD4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_116115.1
Gen-ID (Entrez) 84812
Namn PLCD4 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PLCD4
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MASLLQDQLT TDQDLLLMQE GMPMRKVRSK SWKKLRYFRL QNDGMTVWHA RQARGSAKPS FSISDVETIR NGHDSELLRS LAEELPLEQG FTIVFHGRRS NLDLMANSVE EAQIWMRGLQ LLVDLVTSMD HQERLDQWLS DWFQRGDKNQ DGKMSFQEVQ RLLHLMNVEM DQEYAFSLFQ AADTSQSGTL EGEEFVQFYK ALTKRAEVQE LFESFSADGQ KLTLLEFLDF LQEEQKERDC TSELALELID RYEPSDSGKL RHVLSMDGFL SYLCSKDGDI FNPACLPIYQ DMTQPLNHYF ICSSHNTYLV GDQLCGQSSV EGYIRALKRG CRCVEVDVWD GPSGEPVVYH GHTLTSRILF KDVVATVAQY AFQTSDYPVI LSLETHCSWE QQQTMARHLT EILGEQLLST TLDGVLPTQL PSPEELRRKI LVKGKKLTLE EDLEYEEEEA EPELEESELA LESQFETEPE PQEQNLQNKD KKKKSKPILC PALSSLVIYL KSVSFRSFTH SKEHYHFYEI SSFSETKAKR LIKEAGNEFV QHNTWQLSRV YPSGLRTDSS NYNPQELWNA GCQMVAMNMQ TAGLEMDICD GHFRQNGGCG YVLKPDFLRD IQSSFHPEKP ISPFKAQTLL IQVISGQQLP KVDKTKEGSI VDPLVKVQIF GVRLDTARQE TNYVENNGFN PYWGQTLCFR VLVPELAMLR FVVMDYDWKS RNDFIGQYTL PWTCMQQGYR HIHLLSKDGI SLRPASIFVY ICIQEGLEGD ES
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.