Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human PLEKHB2 Protein
Produktkod. 16091701
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16091701
Brand: enQuireBio™ QP7936ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLEKHB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001094093.1
Gen-ID (Entrez) 55041
Namn PLEKHB2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PLEKHB2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MAFVKSGWLL RQSTILKRWK KNWFDLWSDG HLIYYDDQTR QNIEDKVHMP MDCINIRTGQ ECRDTQPPDG KSKDCMLQIV CRDGKTISLC AESTDDCLAW KFTLQDSRTN TAYVGSAVMT DETSVVSSPP PYTAYAAPAP EQAYGYGPYG GAYPPGTQVV YAANGQAYAV PYQYPYAGLY GQQPANQVII RERYRDNDSD LALGMLAGAA TGMALGSLFW VF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.