missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ Recombinant Human PPP1R7 GST (N-Term) Protein
Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Beskrivning
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Western Blot, ELISA, SDS-PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
| Formulering | 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
| Gen-ID (Entrez) | 5510 |
| Molekylvikt (g/mol) | MolecularWeight-theroretical: 68 kDa |
| Kvantitet | 10 μg |
| Förvaringskrav | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gene Alias | Protein phosphatase 1 regulatory subunit 22, protein phosphatase 1 regulatory subunit 7, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 7, protein phosphatase-1 regulatory subunit 7 alpha2, protein phosphatase-1 regulatory subunit 7 beta1, protein phosphatase-1 regulatory subunit 7 beta2, regulatory subunit 7, sds22 |
| Gensymbol | PPP1R7 |
| Forskningskategori | Signal Transduction |
| Renhet eller kvalitetsklass | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering