Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human PPP2CB Protein
Produktkod. 16014121
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16014121
Brand: enQuireBio™ QP8342ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PPP2CB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001009552.1
Gen-ID (Entrez) 5516
Namn PPP2CB Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PPP2CB
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MDDKAFTKEL DQWVEQLNEC KQLNENQVRT LCEKAKEILT KESNVQEVRC PVTVCGDVHG QFHDLMELFR IGGKSPDTNY LFMGDYVDRG YYSVETVTLL VALKVRYPER ITILRGNHES RQITQVYGFY DECLRKYGNA NVWKYFTDLF DYLPLTALVD GQIFCLHGGL SPSIDTLDHI RALDRLQEVP HEGPMCDLLW SDPDDRGGWG ISPRGAGYTF GQDISETFNH ANGLTLVSRA HQLVMEGYNW CHDRNVVTIF SAPNYCYRCG NQAAIMELDD TLKYSFLQFD PAPRRGEPHV TRRTPDYFL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.