Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Probable E3 SUMO-protein ligase RNF212 Protein
Produktkod. 16084530
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16084530
Brand: enQuireBio™ QP6612ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable E3 SUMO-protein ligase RNF212, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001124506.1
Gen-ID (Entrez) 285498
Namn Probable E3 SUMO-protein ligase RNF212 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RNF212
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MANWVFCNRC FQPPHRTSCF SLTNCGHVYC DACLGKGKKN ECLICKAPCR TVLLSKHTDA DIQAFFMSID SLCKKYSRET SQILEFQEKH RKRLLAFYRE KISRLEESLR KSVLQIEQLQ SMRSSQQTAF STIKSSVSTK PHGCLLPPHS SAPDRLESME VDLSPSPIRK SEIAAGPARI SMISPPQDGR MGPHLTASFC FIPWLTLSKP PVPGECVISR GSPCFCIDVC PHWLLLLAFS SGRHGELTNS KTLPIYAEVQ RAVLFPFQQA EGTLDTFRTP AVSVVFPLCQ FERKKSF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.