Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Probable E3 SUMO-protein ligase RNF212 Protein
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Spécification
Spécification
| Tillträdesnummer | NP_001124506.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 285498 |
| Namn | Probable E3 SUMO-protein ligase RNF212 Protein |
| Kvantitet | 1 mg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | RNF212 |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Human |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu