Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Probable G-protein coupled receptor 75 Protein
Produktkod. 16010890
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16010890
Brand: enQuireBio™ QP6113ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable G-protein coupled receptor 75, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_006785.1
Gen-ID (Entrez) 10936
Namn Probable G-protein coupled receptor 75 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol GPR75
Protein Längd Cytoplasmic Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens NPFIYSRNSA GLRRKVLWCL QYIGLGFFCC KQKTRLRAMG KGNLEVNRNK SSHHETNSAY MLSPKPQKKF VDQACGPSHS KESMVSPKIS AGHQHCGQSS STPINTRIEP YYSIYNSSPS QEESSPCNLQ PVNSFGFANS YIAMHYHTTN DLVQEYDSTS AKQIPVPSV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.