Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Programmed cell death protein 1
Produktkod. 16033570
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16033570
Brand: enQuireBio™ QP6475ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Programmed cell death protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_004699.1
Gen-ID (Entrez) 9141
Namn Programmed cell death protein 1
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PDCD5
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens ADEELEALRR QRLAELQAKH GDPGDAAQQE AKHREAEMRN SILAQVLDQS ARARLSNLAL VKPEKTKAVE NYLIQMARYG QLSEKVSEQG LIEILKKVSQ QTEKTTTVKF NRRKVMDSDE DDDY
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.