Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Programmed cell death protein 2-like Protein
Produktkod. 16002691
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16002691
Brand: enQuireBio™ QP8106ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Programmed cell death protein 2-like, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_115722.1
Gen-ID (Entrez) 84306
Namn Programmed cell death protein 2-like Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PDCD2L
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens AAVLKPVLLG LRDAPVHGSP TGPGAWTASK LGGIPDALPT VAAPRPVCQR CGQPLALVVQ VYCPLEGSPF HRLLHVFACA CPGCSTGGAR SWKVFRSQCL QVPEREAQDA QKQGNSLAAE DWCEGADDWG SDTEEGPSPQ FTLDFGNDAS SAKDVDWTAR LQDLRLQDAV LGAAHPVPPG LPLFLPYYIC VADEDDYRDF VNLDHAHSLL RDYQQREGIA MDQLLSQSLP NDGDEKYEKT IIKSGDQTFY KFMKRIAACQ EQILRYSWSG EPLFLTCPTS EVTELPACSQ CGGQRIFEFQ LMPALVSMLK SANLGLSVEF GTILVYTCEK SCWPPNHQTP MEEFCIIQED PDELLFK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.