Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Prohibitin-2 Protein
Produktkod. 16042241
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16042241
Brand: enQuireBio™ QP8027ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Prohibitin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001138303.1
Gen-ID (Entrez) 11331
Namn Prohibitin-2 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PHB2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens AQNLKDLAGR LPAGPRGMGT ALKLLLGAGA VAYGVRESVF TVEGGHRAIF FNRIGGVQQD TILAEGLHFR IPWFQYPIIY DIRARPRKIS SPTGSKDLQM VNISLRVLSR PNAQELPSMY QRLGLDYEER VLPSIVNEVL KSVVAKFNAS QLITQRAQVS LLIRRELTER AKDFSLILDD VAITELSFSR EYTAAVEAKQ VAQQEAQRAQ FLVEKAKQEQ RQKIVQAEGE AEAAKMLGEA LSKNPGYIKL RKIRAAQNIS KTIATSQNRI YLTADNLVLN LQDESFTRGS DSLIKGKK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.