Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Proline-rich protein 11 Protein
Produktkod. p-7154550
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16011311
Brand: enQuireBio™ QP7874ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proline-rich protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_060774.2
Gen-ID (Entrez) 55771
Namn Proline-rich protein 11 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PRR11
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MPKFKQRRRK LKAKAERLFK KKEASHFQSK LITPPPPPPS PERVGISSID ISQSRSWLTS SWNFNFPNIR DAIKLWTNRV WSIYSWCQNC ITQSLEVLKD TIFPSRICHR ELYSVKQQFC ILESKLCKLQ EALKTISESS SCPSCGQTCH MSGKLTNVPA CVLITPGDSK AVLPPTLPQP ASHFPPPPPP PPLPPPPPPL APVLLRKPSL AKALQAGPLK KDGPMQITVK DLLTVKLKKT QSLDEKRKLI PSPKARNPLV TVSDLQHVTL KPNSKVLSTR VTNVLITPGK SQMDLRKLLR KVDVERSPGG TPLTNKENME TGTGLTPVMT QALRRKFQLA HPRSPTPTLP LSTSSFDEQN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.