Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Proteasomal ubiquitin receptor ADRM1 Protein
Produktkod. 16099290
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16099290
Brand: enQuireBio™ QP7545ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proteasomal ubiquitin receptor ADRM1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001268366.1
Gen-ID (Entrez) 11047
Namn Proteasomal ubiquitin receptor ADRM1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ADRM1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens TTSGALFPSL VPGSRGASNK YLVEFRAGKM SLKGTTVTPD KRKGLVYIQQ TDDSLIHFCW KDRTSGNVED DLIIFPDDCE FKRVPQCPSG RVYVLKFKAG SKRLFFWMQE PKTDQDEEHC RKVNEYLNNP PMPGALGASG SSGHELSALG GEGGLQSLLG NMSHSQLMQL IGPAGLGGLG GLGALTGPGL ASLLGSSGPP GSSSSSSSRS QSAAVTPSST TSSTRATPAP SAPAAASATS PSPAPSSGNG ASTAASPTQP IQLSDLQSIL ATMNVPAGPA GGQQVDLASV LTPEIMAPIL ANADVQERLL PYLPSGESLP QTADEIQNTL TSPQFQQALG MFSAALASGQ LGPLMCQFGL PAEAVEAANK GDVEAFAKAM QNNAKPEQKE GDTKDKKDEE EDMSLD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.