Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Protein E7 Protein
Produktkod. 16017670
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16017670
Brand: enQuireBio™ QP7199ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein E7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn Protein E7 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol E7
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MRGDKATIKD YILDLQPETT DLHCYEQLGD SSDEEDTDGV DRPDGQAEQA TSNYYIVTYC HSCDSTLRLC IHSTATDLRT LQQMLLGTLQ VVCPGCARL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.