Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Protein E7 Protein
Produktkod. p-7153935
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16007670
Brand: enQuireBio™ QP7199ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein E7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn Protein E7 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol E7
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MRGDKATIKD YILDLQPETT DLHCYEQLGD SSDEEDTDGV DRPDGQAEQA TSNYYIVTYC HSCDSTLRLC IHSTATDLRT LQQMLLGTLQ VVCPGCARL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.