missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Protein E7 Protein
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Namn | Protein E7 Protein |
| Kvantitet | 50 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | E7 |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Human |
| Art | Yeast |
| Protein Tag | His |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion