Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Protein FAM49B Protein
Produktkod. 16022781
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16022781
Brand: enQuireBio™ QP8121ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein FAM49B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001243692.1
Gen-ID (Entrez) 51571
Namn Protein FAM49B Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol FAM49B
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MGNLLKVLTC TDLEQGPNFF LDFENAQPTE SEKEIYNQVN VVLKDAEGIL EDLQSYRGAG HEIREAIQHP ADEKLQEKAW GAVVPLVGKL KKFYEFSQRL EAALRGLLGA LTSTPYSPTQ HLEREQALAK QFAEILHFTL RFDELKMTNP AIQNDFSYYR RTLSRMRINN VPAEGENEVN NELANRMSLF YAEATPMLKT LSDATTKFVS ENKNLPIENT TDCLSTMASV CRVMLETPEY RSRFTNEETV SFCLRVMVGV IILYDHVHPV GAFAKTSKID MKGCIKVLKD QPPNSVEGLL NALRYTTKHL NDETTSKQIK SMLQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.