Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Protein Hikeshi Protein
Produktkod. 16020131
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16020131
Brand: enQuireBio™ QP7678ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein Hikeshi, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_057485.2
Gen-ID (Entrez) 51501
Namn Protein Hikeshi Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol C11orf73
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MFGCLVAGRL VQTAAQQVAE DKFVFDLPDY ESINHVVVFM LGTIPFPEGM GGSVYFSYPD SNGMPVWQLL GFVTNGKPSA IFKISGLKSG EGSQHPFGAM NIVRTPSVAQ IGISVELLDS MAQQTPVGNA AVSSVDSFTQ FTQKMLDNFY NFASSFAVSQ AQMTPSPSEM FIPANVVLKW YENFQRRLAQ NPLFWKT
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.