Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Protein-methionine sulfoxide oxidase MICAL2 Protein
Produktkod. 16037981
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16037981
Brand: enQuireBio™ QP9273ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein-methionine sulfoxide oxidase MICAL2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001269592.1
Gen-ID (Entrez) 9645
Namn Protein-methionine sulfoxide oxidase MICAL2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MICAL2
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MGENEDEKQA QAGQVFENFV QASTCKGTLQ AFNILTRHLD LDPLDHRNFY SKLKSKVTTW KAKALWYKLD KRGSHKEYKR GKSCTNTKCL IVGGGPCGLR TAIELAYLGA KVVVVEKRDS FSRNNVLHLW PFTIHDLRGL GAKKFYGKFC AGSIDHISIR QLQLILFKVA LMLGVEIHVN VEFVKVLEPP EDQENQKIGW RAEFLPTDHS LSEFEFDVII GADGRRNTLE GFRRKEFRGK LAIAITANFI NRNSTAEAKV EEISGVAFIF NQKFFQDLKE ETGIDLENIV YYKDCTHYFV MTAKKQSLLD KGVIINDYID TEMLLCAENV NQDNLLSYAR EAADFATNYQ LPSLDFAMNH YGQPDVAMFD FTCMYASENA ALVRERQAHQ LLVALVGDSL LEPFWPMGTG CARGFLAAFD TAWMVKSWNQ GTPPLELLAE RESLYRLLPQ TTPENINKNF EQYTLDPGTR YPNLNSHCVR PHQVKHLYIT KELEH
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.