Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Protein phosphatase 1 regulatory subunit 11 Protein
Produktkod. 16004731
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16004731
Brand: enQuireBio™ QP8457ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein phosphatase 1 regulatory subunit 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_068778.1
Gen-ID (Entrez) 6992
Namn Protein phosphatase 1 regulatory subunit 11 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol HCGV
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MAEAGAGLSE TVTETTVTVT TEPENRSLTI KLRKRKPEKK VEWTSDTVDN EHMGRRSSKC CCIYEKPRAF GESSTESDEE EEEGCGHTHC VRGHRKGRRR ATLGPTPTTP PQPPDPSQPP PGPMQH
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.