Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Protein prune homolog Protein
Produktkod. 16030821
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16030821
Brand: enQuireBio™ QP7790ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein prune homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001290158.1
Gen-ID (Entrez) 58497
Namn Protein prune homolog Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PRUNE
Protein Längd Full Length of Isoform 6
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MLRKDQKTIY RQGVKVAISA IYMDLEICEV LERSHSPPLK LTPASSTHPN LHAYLQGNTQ VSRKKLLPLL QEALSAYFDS MKIPSGQPET ADVSREQVDK ELDRASNSLI SGLSQDEEDP PLPPTPMNSL VDECPLDQGL PKLSAEAVFE KCSQISLSQS TTASLSKK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.