Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Protein SCO2 homolog, mitochondrial Protein
Produktkod. 16024830
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16024830
Brand: enQuireBio™ QP6652ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein SCO2 homolog, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001162580.1
Gen-ID (Entrez) 9997
Namn Protein SCO2 homolog, mitochondrial Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SCO2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens PAETGGQGQP QGPGLRTRLL ITGLFGAGLG GAWLALRAEK ERLQQQKRTE ALRQAAVGQG DFHLLDHRGR ARCKADFRGQ WVLMYFGFTH CPDICPDELE KLVQVVRQLE AEPGLPPVQP VFITVDPERD DVEAMARYVQ DFHPRLLGLT GSTKQVAQAS HSYRVYYNAG PKDEDQDYIV DHSIAIYLLN PDGLFTDYYG RSRSAEQISD SVRRHMAAFR SVLS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.