Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Protein-tyrosine sulfotransferase 2 Protein
Produktkod. p-7153679
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16026160
Brand: enQuireBio™ QP6834ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein-tyrosine sulfotransferase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001008566.1
Gen-ID (Entrez) 8459
Namn Protein-tyrosine sulfotransferase 2 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TPST2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens QQVLECRAVL AGLRSPRGAM RPEQEELVMV GTNHVEYRYG KAMPLIFVGG VPRSGTTLMR AMLDAHPEVR CGEETRIIPR VLAMRQAWSK SGREKLRLDE AGVTDEVLDA AMQAFILEVI AKHGEPARVL CNKDPFTLKS SVYLSRLFPN SKFLLMVRDG RASVHSMITR KVTIAGFDLS SYRDCLTKWN KAIEVMYAQC MEVGKEKCLP VYYEQLVLHP RRSLKLILDF LGIAWSDAVL HHEDLIGKPG GVSLSKIERS TDQVIKPVNL EALSKWTGHI PGDVVRDMAQ IAPMLAQLGY DPYANPPNYG NPDPFVINNT QRVLKGDYKT PANLKGYFQV NQNSTSSHLG SS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.