Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Protein Wnt-4 Protein
Produktkod. 16016570
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16016570
Brand: enQuireBio™ QP6888ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein Wnt-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_110388.2
Gen-ID (Entrez) 54361
Namn Protein Wnt-4 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol WNT4
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens SNWLYLAKLS SVGSISEEET CEKLKGLIQR QVQMCKRNLE VMDSVRRGAQ LAIEECQYQF RNRRWNCSTL DSLPVFGKVV TQGTREAAFV YAISSAGVAF AVTRACSSGE LEKCGCDRTV HGVSPQGFQW SGCSDNIAYG VAFSQSFVDV RERSKGASSS RALMNLHNNE AGRKAILTHM RVECKCHGVS GSCEVKTCWR AVPPFRQVGH ALKEKFDGAT EVEPRRVGSS RALVPRNAQF KPHTDEDLVY LEPSPDFCEQ DMRSGVLGTR GRTCNKTSKA IDGCELLCCG RGFHTAQVEL AERCSCKFHW CCFVKCRQCQ RLVELHTCR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.