Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human PSME2 / PA28b Protein
Produktkod. p-7155029
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16044161
Brand: enQuireBio™ QP8350ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PSME2 / PA28b, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002809.2
Gen-ID (Entrez) 5721
Namn PSME2 / PA28b Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PSME2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens AKPCGVRLSG EARKQVEVFR QNLFQEAEEF LYRFLPQKII YLNQLLQEDS LNVADLTSLR APLDIPIPDP PPKDDEMETD KQEKKEVHKC GFLPGNEKVL SLLALVKPEV WTLKEKCILV ITWIQHLIPK IEDGNDFGVA IQEKVLERVN AVKTKVEAFQ TTISKYFSER GDAVAKASKE THVMDYRALV HERDEAAYGE LRAMVLDLRA FYAELYHIIS SNLEKIVNPK GEEKPSMY
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.