Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase Protein
Produktkod. 16008101
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16008101
Brand: enQuireBio™ QP9320ye200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000272.1
Gen-ID (Entrez) 5092
Namn Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PCBD1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens AGKAHRLSAE ERDQLLPNLR AVGWNELEGR DAIFKQFHFK DFNRAFGFMT RVALQAEKLD HHPEWFNVYN KVHITLSTHE CAGLSERDIN LASFIEQVAV SMT
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.