Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human PTPRN Protein
Produktkod. 16028641
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16028641
Brand: enQuireBio™ QP9748ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPRN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001186692.1
Gen-ID (Entrez) 5798
Namn PTPRN Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PTPRN
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens VSAHGCLFDR RLCSHLEVCI QDGLFGQCQV GVGQARPLLQ VTSPVLQRLQ GVLRQLMSQG LSWHDDLTQY VISQEMERIP RLRPPEPRPR DRSGLAPKRP GPAGELLLQD IPTGSAPAAQ HRLPQPPVGK GGAGASSSLS PLQAELLPPL LEHLLLPPQP PHPSLSYEPA LLQPYLFHQF GSRDGSRVSE GSPGMVSVGP LPKAEAPALF SRTASKGIFG DHPGHSYGDL PGPSPAQLFQ DSGLLYLAQE LPAPSRARVP RLPEQGSSSR AEDSPEGYEK EGLGDRGEKP ASPAVQPDAA LQRLAAVLAG YGVELRQLTP EQLSTLLTLL QLLPKGAGRN PGGVVNVGAD IKKTMEGPVE GRDTAELPAR TSPMPGHPTA SPTSSEVQQV PSPVSSEPPK AARPPVTPVL LEKKSPLGQS QPTVAGQPSA RPAAEEYGYI VTDQKPLSLA AGVKLLEILA EHVHMSSGSF INISVVGPAL TFRIRHNEQN LSLADVTQQA GLVKSELEAQ TGLQILQTGV GQREEAAAVL PQTAHSTSPM R
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.