Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human PTPRN Protein
Produktkod. p-7155783
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16038641
Brand: enQuireBio™ QP9748ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPRN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Tillträdesnummer NP_001186692.1
Gen-ID (Entrez) 5798
Namn PTPRN Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PTPRN
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens VSAHGCLFDR RLCSHLEVCI QDGLFGQCQV GVGQARPLLQ VTSPVLQRLQ GVLRQLMSQG LSWHDDLTQY VISQEMERIP RLRPPEPRPR DRSGLAPKRP GPAGELLLQD IPTGSAPAAQ HRLPQPPVGK GGAGASSSLS PLQAELLPPL LEHLLLPPQP PHPSLSYEPA LLQPYLFHQF GSRDGSRVSE GSPGMVSVGP LPKAEAPALF SRTASKGIFG DHPGHSYGDL PGPSPAQLFQ DSGLLYLAQE LPAPSRARVP RLPEQGSSSR AEDSPEGYEK EGLGDRGEKP ASPAVQPDAA LQRLAAVLAG YGVELRQLTP EQLSTLLTLL QLLPKGAGRN PGGVVNVGAD IKKTMEGPVE GRDTAELPAR TSPMPGHPTA SPTSSEVQQV PSPVSSEPPK AARPPVTPVL LEKKSPLGQS QPTVAGQPSA RPAAEEYGYI VTDQKPLSLA AGVKLLEILA EHVHMSSGSF INISVVGPAL TFRIRHNEQN LSLADVTQQA GLVKSELEAQ TGLQILQTGV GQREEAAAVL PQTAHSTSPM R
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt