Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Pulmonary surfactant-associated protein 1
Produktkod. p-7153495
Kvantitet:
100 μg
20 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
20µg
50µg
Produktkod. 16045060
Brand: enQuireBio™ QP6682ma20ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pulmonary surfactant-associated protein C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001165828.1
Gen-ID (Entrez) 6440
Namn Pulmonary surfactant-associated protein 1
Kvantitet 20 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SFTPC
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Mammal
Protein Tag His
Sekvens FGIPCCPVHL KRLLIVVVVV VLIVVVIVGA LLMGL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.