Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Pyridoxal kinase Protein
Produktkod. p-7153253
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16013620
Brand: enQuireBio™ QP6481ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pyridoxal kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003672.1
Gen-ID (Entrez) 8566
Namn Pyridoxal kinase Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PDXK
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MEEECRVLSI QSHVIRGYVG NRAATFPLQV LGFEIDAVNS VQFSNHTGYA HWKGQVLNSD ELQELYEGLR LNNMNKYDYV LTGYTRDKSF LAMVVDIVQE LKQQNPRLVY VCDPVLGDKW DGEGSMYVPE DLLPVYKEKV VPLADIITPN QFEAELLSGR KIHSQEEALR VMDMLHSMGP DTVVITSSDL PSPQGSNYLI VLGSQRRRNP AGSVVMERIR MDIRKVDAVF VGTGDLFAAM LLAWTHKHPN NLKVACEKTV STLHHVLQRT IQCAKAQAGE GVRPSPMQLE LRMVQSKRDI EDPEIVVQAT VL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.