Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Pyridoxal phosphate phosphatase Protein
Kvantitet:
100 μg
20 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
20µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_064711.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 57026 |
| Namn | Pyridoxal phosphate phosphatase Protein |
| Kvantitet | 20 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | Pdxp |
| Protein Längd | Extracellular Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Human |
| Visa mer |