Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Pyridoxal phosphate phosphatase Protein
Produktkod. 16048861
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16048861
Brand: enQuireBio™ QP9859ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pyridoxal phosphate phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_064711.1
Gen-ID (Entrez) 57026
Namn Pyridoxal phosphate phosphatase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Pdxp
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MARCERLRGA ALRDVLGRAQ GVLFDCDGVL WNGERAVPGA PELLERLARA GKAALFVSNN SRRARPELAL RFARLGFGGL RAEQLFSSAL CAARLLRQRL PGPPDAPGAV FVLGGEGLRA ELRAAGLRLA GDPSAGDGAA PRVRAVLVGY DEHFSFAKLR EACAHLRDPE CLLVATDRDP WHPLSDGSRT PGTGSLAAAV ETASGRQALV VGKPSPYMFE CITENFSIDP ARTLMVGDRL ETDILFGHRC GMTTVLTLTG VSRLEEAQAY LAAGQHDLVP HYYVESIADL TEGLED
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.