Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human QPCTL Protein
Produktkod. p-7154775
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16092641
Brand: enQuireBio™ QP8096ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) QPCTL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001156849.1
Gen-ID (Entrez) 54814
Namn QPCTL Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol QPCTL
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens AAPVTLQLLF LDGEEALKEW GPKDSLYGSR HLAQLMESIP HSPGPTRIQA IELFMLLDLL GAPNPTFYSH FPRTVRWFHR LRSIEKRLHR LNLLQSHPQE VMYFQPGEPF GSVEDDHIPF LRRGVPVLHL ISTPFPAVWH TPADTEVNLH PPTVHNLCRI LAVFLAEYLG L
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.