Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Ras association domain-containing protein 1
Produktkod. 16031081
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16031081
Brand: enQuireBio™ QP7834ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras association domain-containing protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_872604.1
Gen-ID (Entrez) 83593
Namn Ras association domain-containing protein 1
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RASSF5
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MTVDSSMSSG YCSLDEELED CFFTAKTTFF RNAQSKHLSK NVCKPVEETQ RPPTLQEIKQ KIDSYNTREK NCLGMKLSED GTYTGFIKVH LKLRRPVTVP AGIRPQSIYD AIKEVNLAAT TDKRTSFYLP LDAIKQLHIS STTTVSEVIQ GLLKKFMVVD NPQKFALFKR IHKDGQVLFQ KLSIADRPLY LRLLAGPDTE VLSFVLKENE TGEVEWDAFS IPELQNFLTI LEKEEQDKIQ QVQKKYDKFR QKLEEALRES QGKPG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.