missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related C3 botulinum toxin substrate 3 Protein

Produktkod. 16004280
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16004280

Brand: enQuireBio™ QP6576ec100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related C3 botulinum toxin substrate 3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Tillträdesnummer NP_005043.1
Gen-ID (Entrez) 5881
Namn Ras-related C3 botulinum toxin substrate 3 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RAC3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MQAIKCVVVG DGAVGKTCLL ISYTTNAFPG EYIPTVFDNY SANVMVDGKP VNLGLWDTAG QEDYDRLRPL SYPQTDVFLI CFSLVSPASF ENVRAKWYPE VRHHCPHTPI LLVGTKLDLR DDKDTIERLR DKKLAPITYP QGLAMAREIG SVKYLECSAL TQRGLKTVFD EAIRAVLCPP PVKKPGKKC
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.