Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related C3 botulinum toxin substrate 3 Protein
Produktkod. 16034280
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16034280
Brand: enQuireBio™ QP6576ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related C3 botulinum toxin substrate 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_005043.1
Gen-ID (Entrez) 5881
Namn Ras-related C3 botulinum toxin substrate 3 Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RAC3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MQAIKCVVVG DGAVGKTCLL ISYTTNAFPG EYIPTVFDNY SANVMVDGKP VNLGLWDTAG QEDYDRLRPL SYPQTDVFLI CFSLVSPASF ENVRAKWYPE VRHHCPHTPI LLVGTKLDLR DDKDTIERLR DKKLAPITYP QGLAMAREIG SVKYLECSAL TQRGLKTVFD EAIRAVLCPP PVKKPGKKC
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.