Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-5A Protein
Produktkod. 16024250
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16024250
Brand: enQuireBio™ QP6571ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-5A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001278977.1
Gen-ID (Entrez) 5868
Namn Ras-related protein Rab-5A Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RAB5A
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MASRGATRPN GPNTGNKICQ FKLVLLGESA VGKSSLVLRF VKGQFHEFQE STIGAAFLTQ TVCLDDTTVK FEIWDTAGQE RYHSLAPMYY RGAQAAIVVY DITNEESFAR AKNWVKELQR QASPNIVIAL SGNKADLANK RAVDFQEAQS YADDNSLLFM ETSAKTSMNV NEIFMAIAKK LPKNEPQNPG ANSARGRGVD LTEPTQPTRN QCCSN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.