Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-5C Protein
Produktkod. 16074260
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16074260
Brand: enQuireBio™ QP6573ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-5C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001238968.1
Gen-ID (Entrez) 5878
Namn Ras-related protein Rab-5C Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RAB5C
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MAGRGGAARP NGPAAGNKIC QFKLVLLGES AVGKSSLVLR FVKGQFHEYQ ESTIGAAFLT QTVCLDDTTV KFEIWDTAGQ ERYHSLAPMY YRGAQAAIVV YDITNTDTFA RAKNWVKELQ RQASPNIVIA LAGNKADLAS KRAVEFQEAQ AYADDNSLLF METSAKTAMN VNEIFMAIAK KLPKNEPQNA TGAPGRNRGV DLQENNPASR SQCCSN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.