Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-5C Protein
Produktkod. 16024260
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16024260
Brand: enQuireBio™ QP6573ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-5C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001238968.1
Gen-ID (Entrez) 5878
Namn Ras-related protein Rab-5C Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RAB5C
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MAGRGGAARP NGPAAGNKIC QFKLVLLGES AVGKSSLVLR FVKGQFHEYQ ESTIGAAFLT QTVCLDDTTV KFEIWDTAGQ ERYHSLAPMY YRGAQAAIVV YDITNTDTFA RAKNWVKELQ RQASPNIVIA LAGNKADLAS KRAVEFQEAQ AYADDNSLLF METSAKTAMN VNEIFMAIAK KLPKNEPQNA TGAPGRNRGV DLQENNPASR SQCCSN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.