Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human RBKS / Ribokinase Protein
Produktkod. 16004340
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16004340
Brand: enQuireBio™ QP6585ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RBKS / Ribokinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001274509.1
Gen-ID (Entrez) 64080
Namn RBKS / Ribokinase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RBKS
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens AASGEPQRQW QEEVAAVVVV GSCMTDLVSL TSRLPKTGET IHGHKFFIGF GGKGANQCVQ AARLGAMTSM VCKVGKDSFG NDYIENLKQN DISTEFTYQT KDAATGTASI IVNNEGQNII VIVAGANLLL NTEDLRAAAN VISRAKVMVC QLEITPATSL EALTMARRSG VKTLFNPAPA IADLDPQFYT LSDVFCCNES EAEILTGLTV GSAADAGEAA LVLLKRGCQV VIITLGAEGC VVLSQTEPEP KHIPTEKVKA VDTTGAGDSF VGALAFYLAY YPNLSLEDML NRSNFIAAVS VQAAGTQSSY PYKKDLPLTL F
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.