Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human RBMY1A1 Protein
Produktkod. p-7153843
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16047130
Brand: enQuireBio™ QP703510ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RBMY1A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Tillträdesnummer NP_001307873.1
Gen-ID (Entrez) 378949
Namn RBMY1A1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RBMY1A1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MVEADHPGKL FIGGLNRETN EKMLKAVFGK HGPISEVLLI KDRTSKSRGF AFITFENPAD AKNAAKDMNG KSLHGKAIKV EQAKKPSFQS GGRRRPPASS RNRSPSGSLR SARGSRGGTR GWLPSHEGHL DDGGYTPDLK MSYSRGLIPV KRGPSSRSGG PPPKKSAPSA VARSNSWMGS QGPMSQRREN YGVPPRRATI SSWRNDRMST RHDGYATNDG NHPSCQETRD YAPPSRGYAY RDNGHSNRDE HSSRGYRNHR SSRETRDYAP PSRGHAYRDY GHSRRDESYS RGYRNRRSSR ETREYAPPSR GHGYRDYGHS RRHESYSRGY RNHPSSRETR DYAPPHRDYA YRDYGHSSWD EHSSRGYSYH DGYGEALGRD HSEHLSGSSY RDALQRYGTS HGAPPARGPR MSYGGSTCHA YSNTRDRYGR SWESYSSCGD FHYCDREHVC RKDQRNPPS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.